Dibenzo[a,c]acridine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-155
PROOBCR-155EA 893 EUR InStock
PROOBCR-155
Dibenzo[a,c]acridine
Dibenzo[a,c]acridine
Formule: C₂₁H₁₃N
Numéro CAS: 215-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité