Dibenzo[c,h]acridine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-156R
PROOBCR-156REA 251 EUR InStock
PROOBCR-156R
Dibenzo[c,h]acridine
Dibenzo[c,h]acridine
Formule: C₂₁H₁₃N
Numéro CAS: 224-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité