Fluoranthène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
BCR-160R
PROOBCR-160REA 368 EUR InStock
PROOBCR-160R
Fluoranthène
Fluoranthène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001184
Numéro CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité