Certified reference material, soya-maize oil blend, BCR®
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-162R
PROOBCR-162REA 405 EUR InStock
PROOBCR-162R
Certified reference material, soya-maize oil blend, BCR®
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
A unit contains approximately 5,5 gm soya-maize oil blend in 10 ml amber ampoule.
  • Fatty acid analysis
Certifications: IRMM certified.
Attention: Store in Freezer below –20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité