Aluminium oxide, α-phase
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-169
PROOBCR-169EA 321 EUR InStock
PROOBCR-169
Aluminium oxide, α-phase
Aluminium oxide, α-phase
Formule: Al₂O₃
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité