Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

BCR-177R
PROOBCR-177REA 362 EUR InStock
PROOBCR-177R
Pyrène
Pyrène


Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 404 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200…220 °C
Numéro MDL: MFCD00004136
Numéro CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité