Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[a]anthracène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

BCR-271
PROOBCR-271EA 639 EUR InStock
PROOBCR-271
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]anthracène


Formule: C₁₈H₁₂
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Densité: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003599
Numéro CAS: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01089
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité