Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitronaphtalène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

BCR-307
PROOBCR-307EA 368 EUR InStock
PROOBCR-307
2-Nitronaphtalène
2-Nitronaphtalène


Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 581-89-5
EINECS: 209-474-5
ONU: 2538
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité