Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Nitroanthracène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

BCR-308
PROOBCR-308EA 261 EUR InStock
PROOBCR-308
9-Nitroanthracène
9-Nitroanthracène


Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 403 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Densité: 1.591 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001248
Numéro CAS: 602-60-8
EINECS: 210-021-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité