Acepromazine maleate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP001
PROOBP001EA 385 EUR InStock
PROOBP001
Acepromazine maleate
Acepromazine maleate
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Numéro CAS: 3598-37-6
EINECS: 222-748-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité