Amitraz
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP015
PROOBP015EA 449 EUR InStock
PROOBP015
Amitraz
Amitraz
Formule: C₁₉H₂₃N₃
Numéro MDL: MFCD00069396
Numéro CAS: 33089-61-1
EINECS: 251-375-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité