Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Chloro-3,5-xylénol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol

BP080
PROOBP080EA 463 EUR InStock
PROOBP080
4-Chloro-3,5-xylénol
4-Chloro-3,5-xylénol


Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité