Disulfirame
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
BP132
PROOBP132EA 463 EUR InStock
PROOBP132
Disulfirame
Disulfirame
Formule: C₁₀H₂₀N₂S₄
MW: 296,55 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009048
Numéro CAS: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03399
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité