Docusate sodique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
BP133
PROOBP133EA 463 EUR InStock
PROOBP133
Docusate sodique
Docusate sodique
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444.57 g/mol
Point d'ébullition: ∼180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155 °C
Densité: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité