Lidocaine chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP214
PROOBP214EA 449 EUR InStock
PROOBP214
Lidocaine chlorhydrate
Lidocaine chlorhydrate
Formule: C₁₄H₂₃ClN₂O
Numéro CAS: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité