Théophylline
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
BP327
PROOBP327EA 463 EUR InStock
PROOBP327
Théophylline
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079619
Numéro CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité