Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
BP341
PROOBP341EA 399 EUR InStock
PROOBP341
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Formule: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075245
Numéro CAS: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité