Paracetamol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP371
PROOBP371EA 449 EUR InStock
PROOBP371
Paracetamol
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002328
Numéro CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité