5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone
BP378
PROOBP378EA 399 EUR InStock
PROOBP378
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008284
Numéro CAS: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité