Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP459
PROOBP459EA 398 EUR InStock
PROOBP459
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt
Formule: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P
Numéro MDL: MFCD00065362
Numéro CAS: 130-40-5
EINECS: 204-988-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité