Nicotinamide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
BP460
PROOBP460EA 449 EUR InStock
PROOBP460
Nicotinamide
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité