Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide L(+)-ascorbique

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum

BP461
PROOBP461EA 464 EUR InStock
PROOBP461
Acide L(+)-ascorbique
L(+)-Ascorbic acid


Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité