Prednisolone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP464
PROOBP464EA 449 EUR InStock
PROOBP464
Prednisolone
Prednisolone
Formule: C₂₁H₂₈O₅
Point d'ébullition: 571 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 1.212 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003649
Numéro CAS: 50-24-8
EINECS: 200-021-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité