Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dopamine chlorhydrate

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

BP468
PROOBP468EA 449 EUR InStock
PROOBP468
Dopamine chlorhydrate
Dopamine chlorhydrate


Formule: C₈H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 246…249 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012898
Numéro CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité