Pilocarpine nitrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP503
PROOBP503EA 463 EUR InStock
PROOBP503
Pilocarpine nitrate
Pilocarpine nitrate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₅
Numéro MDL: MFCD00078497
Numéro CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité