Carbaryl
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP523
PROOBP523EA 449 EUR InStock
PROOBP523
Carbaryl
Carbaryl
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Numéro CAS: 63-25-2
EINECS: 200-555-0
ONU: 2757
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité