Prednisone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP553
PROOBP553EA 385 EUR InStock
PROOBP553
Prednisone
Prednisone
Formule: C₂₁H₂₆O₅
Point de fusion: 230…232 °C
Numéro MDL: MFCD00003608
Numéro CAS: 53-03-2
EINECS: 200-160-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité