Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorothioxanthone

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one

BP559
PROOBP559EA 398 EUR InStock
PROOBP559
2-Chlorothioxanthone
2-Chlorothioxanthone


Formule: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005067
Numéro CAS: 86-39-5
EINECS: 201-667-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité