Dexamethasone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP578
PROOBP578EA 449 EUR InStock
PROOBP578
Dexamethasone
Dexamethasone
Formule: C₂₂H₂₉FO₅
Point de fusion: 268…271 °C
Numéro MDL: MFCD00064136
Numéro CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité