Hydrocortisone-21-acetate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BP584
PROOBP584EA 449 EUR InStock
PROOBP584
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₆
Numéro MDL: MFCD00037714
Numéro CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité