Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide ursodesoxycholique

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

BP706
PROOBP706EA 449 EUR InStock
PROOBP706
Acide ursodesoxycholique
Acide ursodesoxycholique


Formule: C₂₄H₄₀O₄
Point d'ébullition: 547 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00003680
Numéro CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité