Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chamazulen, ChromaDex

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

CDX00003383100
PROOCDX00003383100EA 2390 EUR InStock
PROOCDX00003383100
Chamazulen, ChromaDex
Étalons Étalons organiques
This chamazulen is a organic component which have been more commonly used as phytochemical standards. It has also been used for forensic and clinical analysis.

  • Liquid form
  • Blue in colour
  • Odourless in nature
  • Flash point: 4,0 °C
  • Boiling point: 298 °C


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité