Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichloroéthylène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE05
PROOCHE05EA 290 EUR InStock
PROOCHE05
Trichloroéthylène
Trichloroéthylène


Formule: ClCH=CCl₂
Point d'ébullition: 86.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité