Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE104
PROOCHE104EA 318 EUR InStock
PROOCHE104
Cyclohexène
Cyclohexène


Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001539
Numéro CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
ONU: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité