n-Heptane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE112
PROOCHE112EA 290 EUR InStock
PROOCHE112
n-Heptane
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90.6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité