2-Méthylpentane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
CHE119
PROOCHE119EA 318 EUR InStock
PROOCHE119
2-Méthylpentane
2-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.653 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité