3-Méthylpentane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE120
PROOCHE120EA 318 EUR InStock
PROOCHE120
3-Méthylpentane
3-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –118 °C
Densité: 0.664 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009342
Numéro CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité