Propylbenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE121
PROOCHE121EA 290 EUR InStock
PROOCHE121
Propylbenzène
Propylbenzène
Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009377
Numéro CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
ONU: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité