Hexan-1-ol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
CHE136
PROOCHE136EA 290 EUR InStock
PROOCHE136
Hexan-1-ol
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité