Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Undécane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: Undecane

CHE139
PROOCHE139EA 318 EUR InStock
PROOCHE139
n-Undécane
n-Undécane


Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156,31 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26.7 °C
Densité: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
ONU: 2330
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité