Styrène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE140
PROOCHE140EA 290 EUR InStock
PROOCHE140
Styrène
Styrène
Formule: C₈H₈
Point d'ébullition: 145.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.906 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
ONU: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité