Dipropyle phtalate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CHE148
PROOCHE148EA 318 EUR InStock
PROOCHE148
Dipropyle phtalate
Dipropyle phtalate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009371
Numéro CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité