Isobutanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE152
PROOCHE152EA 290 EUR InStock
PROOCHE152
Isobutanol
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité