n-Tétradécane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE154
PROOCHE154EA 290 EUR InStock
PROOCHE154
n-Tétradécane
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 253.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité