Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtalène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

CHE158
PROOCHE158EA 318 EUR InStock
PROOCHE158
Naphtalène
Naphtalène


Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001742
Numéro CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
ONU: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité