Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de propyle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE160
PROOCHE160EA 290 EUR InStock
PROOCHE160
Acétate de propyle
Acétate de propyle


Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009372
Numéro CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
ONU: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité