Acétate d'isopropyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CHE161
PROOCHE161EA 290 EUR InStock
PROOCHE161
Acétate d'isopropyle
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
ONU: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité