Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Ethoxyéthyle acétate

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: Ethylglycol acetate

CHE163
PROOCHE163EA 318 EUR InStock
PROOCHE163
2-Ethoxyéthyle acétate
2-Ethoxyéthyle acétate


Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00009251
Numéro CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
ONU: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité