Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de pentyle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE164
PROOCHE164EA 290 EUR InStock
PROOCHE164
Acétate de pentyle
Amyl acetate


Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
ONU: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité