Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Pentadécane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE168
PROOCHE168EA 290 EUR InStock
PROOCHE168
n-Pentadécane
n-Pentadécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité